Stampa…
Hai cercato: Standard di tungsteno
23  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"23"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: W in H₂O tr.NH₄OH
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, VWR®, Tungsteno, Matrice: 1% HNO₃/2% HF, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Tungsteno, Matrice: H₂O/tr.NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: W in H₂O tr.NH₄OH
Codice catalogo: (1.70364.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70364.0100
Codice articolo locale: MERC1.70364.0100
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (50334-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 50334-100ML
Codice articolo locale: SUPL50334-100ML
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 5% HNO₃/2% HF, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di tungsteno, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di tungsteno, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (PERCN9303809)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303809
Codice articolo locale: PERCN9303809
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, Matrice: 4% NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (42248.AP)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42248.AP
Codice articolo locale: ALFA42248.AP
Descrizione: Standard di tungsteno, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 500 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 23
no targeter for Bottom