Stampa…
Hai cercato: Standard di terbio
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70358.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70358.0100
Codice articolo locale: MERC1.70358.0100
Descrizione: Standard di terbio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Tb₄O₇ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Tb₄O₇ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di terbio, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Terbio, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di terbio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di terbio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di terbio, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di terbio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di terbio, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (45266.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 45266.AE
Codice articolo locale: ALFA45266.AE
Descrizione: Standard di terbio, 10 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (PERCN9300157)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9300157
Codice articolo locale: PERCN9300157
Descrizione: Standard di terbio, 1000 mg/L, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP, AAS standards
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Descrizione: These solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectro...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom