Stampa…
Hai cercato: Standard di tellurio
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.19514.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19514.0100
Codice articolo locale: MERC1.19514.0100
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.70357.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70357.0100
Codice articolo locale: MERC1.70357.0100
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (78358-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 78358-100ML
Codice articolo locale: SUPL78358-100ML
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 10% HNO₃/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Tellurio, Matrice: 10% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Tellurio, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (456132P)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC456132P
Descrizione: Te in HCl 20%
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (5749.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5749.0100
Descrizione: Standard di tellurio, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 40% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 30% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (47187.AP)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 47187.AP
Codice articolo locale: ALFA47187.AP
Descrizione: Standard di tellurio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 30% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 500 mL
Certificati
Codice catalogo: (47130.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 47130.AE
Codice articolo locale: ALFA47130.AE
Descrizione: Standard di tellurio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 30% HCl, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
Certificati
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (HONCE1357-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E1357-100ML
Codice articolo locale: HONCE1357-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di tellurio, 10000 mg/L, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom