Stampa…
Hai cercato: Standard di tantalio
18  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"18"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (16641-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 16641-100ML
Codice articolo locale: SUPL16641-100ML
Descrizione: Standard di tantalio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HNO₃/0,5% HF, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70356.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70356.0100
Codice articolo locale: MERC1.70356.0100
Descrizione: Standard di tantalio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di tantalio, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Tantalio, Matrice: 2% HNO₃/0,5% HF, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (5748.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5748.0100
Descrizione: Standard di tantalio, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di tantalio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di tantalio, 10000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Tantalio, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di tantalio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 2% HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: MDL No.: MFCD00011252
Molecular Formula: TaCl₅ in 2% HF
UN No.: 2922
ADR: 8,II
GHS Symbol(s): GHS06-GHS05
GHS Signal Word: Da...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di tantalio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 2% HF, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (PERCN9303803)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303803
Codice articolo locale: PERCN9303803
Descrizione: Standard di tantalio, 1000 mg/L, Matrice: H₂O/0,8% HF, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di tantalio, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di tantalio, 1000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 18
no targeter for Bottom