Stampa…
Hai cercato: Standard di silicio
26  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M NaOH, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.09947.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09947.0001
Codice articolo locale: MERC1.09947.0001
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrice: 14% NH₄OH, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (04713-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 04713-100ML
Codice articolo locale: SUPL04713-100ML
Descrizione: Standard di silicio, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70386.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70386.0100
Codice articolo locale: MERC1.70386.0100
Descrizione: Standard di silicio, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 4% NaOH, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% NaOH, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (1.70365.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70365.0100
Codice articolo locale: MERC1.70365.0100
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2% NaOH, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Silicio, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (456012Y)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC456012Y
Descrizione: (NH₄)₂ SiF₆ in H₂O con tracce di HF
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: (NH₄)₂ SiF₆ in H₂O con tracce di HF
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Silicio, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (14209.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14209.18
Codice articolo locale: ALFA14209.18
Descrizione: Standard di silicio, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (43867.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 43867.18
Codice articolo locale: ALFA43867.18
Descrizione: Standard di silicio, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di silicio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di silicio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (HONCE1182-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E1182-100ML
Codice articolo locale: HONCE1182-100ML
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom