Stampa…
Hai cercato: Standard di zolfo
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70385.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70385.0100
Codice articolo locale: MERC1.70385.0100
Descrizione: Standard di zolfo, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (18021-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 18021-100ML
Codice articolo locale: SUPL18021-100ML
Descrizione: These standard solutions are used for ICP and AAS.
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (18020-250ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 18020-250ML
Codice articolo locale: SUPL18020-250ML
Descrizione: Standard di zolfo, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 250 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.70355.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70355.0100
Codice articolo locale: MERC1.70355.0100
Descrizione: Standard di zolfo, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di zolfo, 10 mg/L, VWR®, Zolfo, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di zolfo, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Zolfo, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: (NH₄)₂SO₄ in H₂O
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zolfo, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (43869.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 43869.18
Codice articolo locale: ALFA43869.18
Descrizione: Standard di zolfo, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zolfo, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di zolfo, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (43870.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 43870.18
Codice articolo locale: ALFA43870.18
Descrizione: Standard di zolfo, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom