Stampa…
Hai cercato: Standard di scandio
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (207462-500ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 207462-500ML
Codice articolo locale: SUPL207462-500ML
Descrizione: Standard di scandio, 1000 mg/L, Supelco®, Matrice: 1% HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (1.70349.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70349.0100
Codice articolo locale: MERC1.70349.0100
Descrizione: Standard di scandio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (92504-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 92504-100ML
Codice articolo locale: SUPL92504-100ML
Descrizione: Standard di scandio, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di scandio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 1 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Sc₂O₃ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Sc₂O₃ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di scandio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Scandio, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di scandio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Scandio, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di scandio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (43129.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 43129.18
Codice articolo locale: ALFA43129.18
Descrizione: Standard di scandio, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (PERCN9303798)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303798
Codice articolo locale: PERCN9303798
Descrizione: Standard di scandio, 1000 mg/L, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di scandio, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di scandio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom