Stampa…
Hai cercato: Standard di palladio
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (207349-500ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 207349-500ML
Codice articolo locale: SUPL207349-500ML
Descrizione: Standard di palladio, 1000 mg/L, Supelco®, Matrice: 5% HCl, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (77091-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 77091-100ML
Codice articolo locale: SUPL77091-100ML
Descrizione: Standard di palladio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: HCl dilute, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (78437-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 78437-100ML
Codice articolo locale: SUPL78437-100ML
Descrizione: Standard di palladio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: HCl dilute, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (42396-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 42396-100ML
Codice articolo locale: SUPL42396-100ML
Descrizione: Standard di palladio, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di palladio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.70339.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70339.0100
Codice articolo locale: MERC1.70339.0100
Descrizione: Standard di palladio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di palladio, 10 ppm, VWR®, Palladio, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Pd in HCl 10%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di palladio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: 5% HCl, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (455772X)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC455772X
Descrizione: Pd in HCl 10%
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (5739.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5739.0100
Descrizione: Standard di palladio, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di palladio, 10000mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di palladio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom