Stampa…
Hai cercato: Standard di nickel
29  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"29"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.09989.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09989.0001
Codice articolo locale: MERC1.09989.0001
Descrizione: Standard di nickel, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di nickel, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.70336.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70336.0100
Codice articolo locale: MERC1.70336.0100
Descrizione: Standard di nickel, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (72631-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 72631-100ML
Codice articolo locale: SUPL72631-100ML
Descrizione: Standard di nickel, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70382.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70382.0100
Codice articolo locale: MERC1.70382.0100
Descrizione: Standard di nickel, 10000mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di nickel, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Nichel, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di nickel, 1000 mg/L, VWR®, Nichel, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (5738.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5738.0100
Descrizione: Standard di nickel, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Ni in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (42637-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 42637-100ML
Codice articolo locale: SUPL42637-100ML
Descrizione: Standard di nickel, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Ni in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (14211.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14211.18
Codice articolo locale: ALFA14211.18
Descrizione: Standard di nickel, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di nickel, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di nickel, 10000mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (HONCE1168-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E1168-100ML
Codice articolo locale: HONCE1168-100ML
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 29
no targeter for Bottom