Stampa…
Hai cercato: Standard di sodio
36  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"36"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.09927.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09927.0001
Codice articolo locale: MERC1.09927.0001
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (1.70381.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70381.0100
Codice articolo locale: MERC1.70381.0100
Descrizione: Standard di sodio, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.70353.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70353.0100
Codice articolo locale: MERC1.70353.0100
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.19507.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19507.0500
Codice articolo locale: MERC1.19507.0500
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Sodio, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Sodio, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: NaNO₃ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Sodio, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (458232D)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC458232D
Descrizione: Na in H₂O tr.HNO₃
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (14212.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14212.18
Codice articolo locale: ALFA14212.18
Descrizione: Standard di sodio, Standard for wear metal analysis, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (42449.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42449.18
Codice articolo locale: ALFA42449.18
Descrizione: Standard di sodio, Standard for wear metal analysis, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di sodio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (1614396.)
Fornitore: USP
Codice articolo fornitore: 1614396
Codice articolo locale: USPH1614396
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the F...
UOM: 1 * 2 pezzi
Codice catalogo: (41696.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 41696.AE
Codice articolo locale: ALFA41696.AE
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (ACRO196311000)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 196311000
Codice articolo locale: ACRO196311000
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 36
no targeter for Bottom