Stampa…
Hai cercato: Standard multi-elemento
232  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"232"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Safety note: These solutions are generally in acid solution.
Codice catalogo: (49596-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 49596-100ML
Codice articolo locale: SUPL49596-100ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Multi-element standard solution 3 for ICP, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (41135-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41135-100ML
Codice articolo locale: SUPL41135-100ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Periodic table mix 2 for ICP, 10 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 5% HCl/tr HF, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (51509-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 51509-100ML
Codice articolo locale: SUPL51509-100ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Post-transition metal mix for ICP, 100 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (QC1132-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1132-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1132-20ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Trace Metals 1-WP, Supelco®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP, AAS standards, Standard ambientale
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (QC1287-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1287-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1287-20ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Trace Metals AA Sample 3, Supelco®, Applicazione: Standard ambientale, Acque di scarico, AAS standards
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (55263-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 55263-100ML
Codice articolo locale: SUPL55263-100ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Metalloid and non-metal mix for ICP, 100 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 10% HNO₃/tr HF, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Standards dissolved in oil are ready-to-use calibration standards for the analysis of non-aqueous matrices.
Fornitore: Merck
Descrizione: For the new adapted USP <232> and Ph.Eur.Suppl. 9.3 chapters, Merck offers TraceCERT® element mixes with element ratio corresponding to the or...
Codice catalogo: (QC1488-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1488-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1488-20ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Trace Metals 1 - WS, Supelco®, Applicazione: Standard ambientale, Acque di scarico
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (91286-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 91286-100ML
Codice articolo locale: SUPL91286-100ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Multi Cation Standard 1 for IC, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 0,1% HNO₃, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (51844-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 51844-100ML
Codice articolo locale: SUPL51844-100ML
Descrizione: 17 components
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (PE1005-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: PE1005-20ML
Codice articolo locale: SUPLPE1005-20ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Trace Metals (Dissolved) PT - 2,, Supelco®, Applicazione: Standard ambientale
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (QC1154-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1154-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1154-20ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Titanium and Tin-WP, Supelco®, Applicazione: Standard ambientale, Acque di scarico
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (QC1273-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1273-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1273-20ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Trace Metals AA Sample 2, Supelco®, Applicazione: Standard ambientale, Acque di scarico, AAS standards
UOM: 1 * 20 mL
Codice catalogo: (93468-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 93468-100ML
Codice articolo locale: SUPL93468-100ML
Descrizione: Standard multi-elemento, Transition metal mix 3 for ICP, 100 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 10% HCl, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 232
no targeter for Bottom