Stampa…
Hai cercato: Standard di molibdeno
31  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"31"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (04488-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 04488-100ML
Codice articolo locale: SUPL04488-100ML
Descrizione: Standard di molibdeno, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (67210-250ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 67210-250ML
Codice articolo locale: SUPL67210-250ML
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 10% HCl, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 250 mL
Codice catalogo: (1.09926.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09926.0001
Codice articolo locale: MERC1.09926.0001
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O/tr.NH₄OH, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (68780-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 68780-100ML
Codice articolo locale: SUPL68780-100ML
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: HCl dilute, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Molibdeno, Matrice: H₂O/tr.NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (1.70334.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70334.0100
Codice articolo locale: MERC1.70334.0100
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (455692P)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC455692P
Descrizione: (NH₄)₂MoO₄ in HNO₃ (2-5%), con tracce di HF
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (5737.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5737.0100
Descrizione: Standard di molibdeno, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Molibdeno, Matrice: 4% NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Molibdeno, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (14213.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14213.18
Codice articolo locale: ALFA14213.18
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di molibdeno, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (42445.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42445.18
Codice articolo locale: ALFA42445.18
Descrizione: Standard di molibdeno, 5000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 31
no targeter for Bottom