Stampa…
Hai cercato: Standard di litio
33  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"33"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.09934.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09934.0001
Codice articolo locale: MERC1.09934.0001
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (59878-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 59878-100ML
Codice articolo locale: SUPL59878-100ML
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (90766-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 90766-100ML
Codice articolo locale: SUPL90766-100ML
Descrizione: Standard di litio, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70329.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70329.0100
Codice articolo locale: MERC1.70329.0100
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Li₂CO₃ in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (458242F)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC458242F
Descrizione: Li in H₂O tr.HNO₃
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (86688.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC86688.180
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Litio, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Avantor
Descrizione: Standard di litio, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Litio, Matrice: 7% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (458322E)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC458322E
Descrizione: Li in H₂O tr.HNO₃
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (84974.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84974.180
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg/L, VWR®, Litio, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Li₂CO₃ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di litio, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Litio, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (42442.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42442.18
Codice articolo locale: ALFA42442.18
Descrizione: Standard di litio, 5000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di litio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg/L, Matrice: 2% HCl, Applicazione: AAS standards
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 33
no targeter for Bottom