Stampa…
Hai cercato: Standard di lantanio
20  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"20"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (43678-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 43678-100ML
Codice articolo locale: SUPL43678-100ML
Descrizione: Standard di lantanio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70327.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70327.0100
Codice articolo locale: MERC1.70327.0100
Descrizione: Standard di lantanio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (455554G)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC455554G
Descrizione: La₂O₃ in HNO₃ 2-5%
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: La₂O₃ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di lantanio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Lantanio, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di lantanio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Lantanio, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (87968.290)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC87968.290
Descrizione: Fornito con certificato d'analisi. Prodotto su richiesta. Per favore contattate il nostro Customer Service.
UOM: 1 * 1 L
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di lantanio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di lantanio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (14224.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14224.18
Codice articolo locale: ALFA14224.18
Descrizione: Standard di lantanio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (HONCE4400-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E4400-100ML
Codice articolo locale: HONCE4400-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di lantanio, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (89168.180)
Fornitore: ACSD
Codice articolo fornitore: M329.2NP.L1
Codice articolo locale: ACSDM329.2NP.L1
Descrizione: Standard di lantanio, 100 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 20
no targeter for Bottom