Stampa…
Hai cercato: Standard di rame
27  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"27"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (40786-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 40786-100ML
Codice articolo locale: SUPL40786-100ML
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (41621-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41621-100ML
Codice articolo locale: SUPL41621-100ML
Descrizione: Standard di rame, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70314.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70314.0100
Codice articolo locale: MERC1.70314.0100
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.09987.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09987.0001
Codice articolo locale: MERC1.09987.0001
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (1.70378.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70378.0100
Codice articolo locale: MERC1.70378.0100
Descrizione: Standard di rame, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Cu in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Cu in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Rame, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Rame, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di rame, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di rame, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 27
no targeter for Bottom