Stampa…
Hai cercato: Standard di carbonio
3  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"3"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (PERCN9303762)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303762
Codice articolo locale: PERCN9303762
Descrizione: Standard di carbonio, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP, AAS standards
UOM: 1 * 125 mL
Fornitore: REAGECON
Descrizione: These standards are manufactured from high purity raw materials and is suitable for calibrating a wide range of Total Organic Carbon (TOC) and Total I...
Codice catalogo: (REGEPC2A7)
Fornitore: REAGECON
Codice articolo fornitore: PC2A7
Codice articolo locale: REGEPC2A7
Descrizione: Standard di carbonio, 1000 mg/ml, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 3 of 3
no targeter for Bottom