Stampa…
Hai cercato: Standard di iridio
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70325.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70325.0100
Codice articolo locale: MERC1.70325.0100
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Iridio, Matrice: 10% HCl, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: IrCl₃.3H₂O in HCl 10%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Iridio, Matrice: 10% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di iridio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (ACRO196041000)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 196041000
Codice articolo locale: ACRO196041000
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (HONCE1029-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E1029-100ML
Codice articolo locale: HONCE1029-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE1394-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E1394-100ML
Codice articolo locale: HONCE1394-100ML
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (PERCN9303778)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303778
Codice articolo locale: PERCN9303778
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Applicazione: Standard per ICP, AAS standards
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di iridio, 10000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Descrizione: The solutions are intended for use as a certified reference material or calibration standard for inductively coupled plasma optical emission spectrosc...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom