Stampa…
Hai cercato: Standard di indio
21  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"21"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.19504.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19504.0100
Codice articolo locale: MERC1.19504.0100
Descrizione: Standard di indio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: In in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (1.70324.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70324.0100
Codice articolo locale: MERC1.70324.0100
Descrizione: Standard di indio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (455492J)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC455492J
Descrizione: In in HNO₃ 2-5%
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di indio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Indio, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di indio, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Indio, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di indio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di indio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (HONCE1325-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E1325-100ML
Codice articolo locale: HONCE1325-100ML
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (PERCN9303741)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303741
Codice articolo locale: PERCN9303741
Descrizione: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di indio, 1000 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di indio, 10000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (89142.180)
Fornitore: ACSD
Codice articolo fornitore: M326.2NP.L1
Codice articolo locale: ACSDM326.2NP.L1
Descrizione: Standard di indio, 100 mg/L, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (45256.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 45256.AE
Codice articolo locale: ALFA45256.AE
Descrizione: Standard di indio, 10 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 21
no targeter for Bottom