Stampa…
Hai cercato: Standard di oro
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70321.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70321.0100
Codice articolo locale: MERC1.70321.0100
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (67363-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 67363-100ML
Codice articolo locale: SUPL67363-100ML
Descrizione: Standard di oro, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 5% HCl /tr. HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2 M HCl, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.09868.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09868.0001
Codice articolo locale: MERC1.09868.0001
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Au in HCl 10%
Fornitore: Avantor
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Oro, Matrice: 5% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Oro, Matrice: 2% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Au in HCl 10%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di oro, 10 mg/L, VWR® ARISTAR®, Oro, Matrice: 2% HCl, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di oro, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 20% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (ACRO196005000)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 196005000
Codice articolo locale: ACRO196005000
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (PERCN9303728)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303728
Codice articolo locale: PERCN9303728
Descrizione: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (HONCE1006-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E1006-100ML
Codice articolo locale: HONCE1006-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (PERCN9303759)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303759
Codice articolo locale: PERCN9303759
Descrizione: Standard di oro, 1000 mg/L, Matrice: 10% HCl, Applicazione: Standard per ICP, AAS standards
UOM: 1 * 125 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom