Stampa…
Hai cercato: Standard di germanio
19  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"19"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70320.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70320.0100
Codice articolo locale: MERC1.70320.0100
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O con tracce di HF
Codice catalogo: (05419-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 05419-100ML
Codice articolo locale: SUPL05419-100ML
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Avantor
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Germanio, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Germanio, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Germanio, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (455412Q)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC455412Q
Descrizione: (NH₄)₂GeF₆ in H₂O con tracce di HF
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di germanio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (PERCN9303774)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303774
Codice articolo locale: PERCN9303774
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, Matrice: H₂O/0,16% F-, Applicazione: Standard per ICP, AAS standards
UOM: 1 * 1 pezzi
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di germanio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Applicazione: Standard per ICP
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 19
no targeter for Bottom