Stampa…
Hai cercato: Standard di ferro
35  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70326.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70326.0100
Codice articolo locale: MERC1.70326.0100
Descrizione: Standard di ferro, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di ferro, 1000 mg, Titrisol®, Supelco®, Ferro, Matrice: 15% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di ferro, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (68436-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 68436-100ML
Codice articolo locale: SUPL68436-100ML
Descrizione: Standard di ferro, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (88086.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC88086.180
Descrizione: Standard di ferro, 200 mg/L, VWR®, Ferro, Matrice: 2% H₂SO₄, Applicazione: Standard ambientale
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70376.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70376.0100
Codice articolo locale: MERC1.70376.0100
Descrizione: Standard di ferro, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 10% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di ferro, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Ferro, Matrice: 2% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Fe in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (5731.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5731.0100
Descrizione: Standard di ferro, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di ferro, 10000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Ferro, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Fe in HNO₃ 2-5%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di ferro, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di ferro, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (42440.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42440.18
Codice articolo locale: ALFA42440.18
Descrizione: Standard di ferro, 5000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (14220.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14220.18
Codice articolo locale: ALFA14220.18
Descrizione: Standard di ferro, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom