Stampa…
Hai cercato: Standard di cromo
44  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"44"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70312.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70312.0100
Codice articolo locale: MERC1.70312.0100
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (68131-100ML-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 68131-100ML-F
Codice articolo locale: SUPL68131-100ML-F
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (72995-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 72995-100ML
Codice articolo locale: SUPL72995-100ML
Descrizione: Standard di cromo, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.09948.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09948.0001
Codice articolo locale: MERC1.09948.0001
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Matrice: 2% HCl, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
Codice catalogo: (1.70374.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70374.0100
Codice articolo locale: MERC1.70374.0100
Descrizione: Standard di cromo, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (QC1088-20ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: QC1088-20ML
Codice articolo locale: SUPLQC1088-20ML
Descrizione: ICP and AAS suitable.
UOM: 1 * 20 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Cromo, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di cromo, 10000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Cromo, Matrice: 10% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Cromo, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (5727.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5727.0100
Descrizione: Standard di cromo, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di cromo, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HCl, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (42438.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42438.18
Codice articolo locale: ALFA42438.18
Descrizione: Standard di cromo, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di cromo, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di cromo, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 44
no targeter for Bottom