Stampa…
Hai cercato: Standard di cesio
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (79261-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 79261-100ML
Codice articolo locale: SUPL79261-100ML
Descrizione: Standard di cesio, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70212.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70212.0100
Codice articolo locale: MERC1.70212.0100
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.70310.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70310.0100
Codice articolo locale: MERC1.70310.0100
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Cesio, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: CsNO₃ in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (84959.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84959.180
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: CsNO₃ in HNO₃ 2-5%
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di cesio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (HONCE3008-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3008-100ML
Codice articolo locale: HONCE3008-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di cesio, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom