Stampa…
Hai cercato: Standard di boro
30  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"30"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di boro, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Questo materiale di riferimento certificato è prodotto utilizzando materiali a elevata purezza, acid da subbollenti e acqua deionizatta 18 MOhm.
Codice catalogo: (1.70307.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70307.0100
Codice articolo locale: MERC1.70307.0100
Descrizione: H₃BO₃ in water.
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (18822-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 18822-100ML
Codice articolo locale: SUPL18822-100ML
Descrizione: Standard di boro, 10000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: <0.5% NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: B(OH)₃ in H₂O con tracce di NH₄OH
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di boro, 10 ppm, VWR® ARISTAR®, Boro, Matrice: H₂O/tr.NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (5722.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5722.0100
Descrizione: Standard di boro, 10000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matrice: 2% NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di boro, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Boro, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di boro, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di boro, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: <1% NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di boro, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: <1% NH₄OH, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (42435.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42435.18
Codice articolo locale: ALFA42435.18
Descrizione: Standard di boro, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di boro, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (14227.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14227.18
Codice articolo locale: ALFA14227.18
Descrizione: Standard di boro, 1000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 30
no targeter for Bottom