Stampa…
Hai cercato: Standard di piombo
32  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"32"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (51777-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 51777-100ML
Codice articolo locale: SUPL51777-100ML
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 0,1% HNO₃, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (SQC074-30G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: SQC074-30G
Codice articolo locale: SUPLSQC074-30G
Descrizione: ICP and AAS suitable.
UOM: 1 * 30 g
Codice catalogo: (1.09969.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09969.0001
Codice articolo locale: MERC1.09969.0001
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (SUPL41318-100ML-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41318-100ML-F
Codice articolo locale: SUPL41318-100ML-F
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70372.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70372.0100
Codice articolo locale: MERC1.70372.0100
Descrizione: Standard di piombo, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Piombo, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (1.70328.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70328.0100
Codice articolo locale: MERC1.70328.0100
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (75015-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 75015-100ML
Codice articolo locale: SUPL75015-100ML
Descrizione: Standard di piombo, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Piombo, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Pb(NO₃)₂ in HNO₃ 2%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Pb(NO₃)₂ in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (5765.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5765.0100
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Pb in 5% HNO₃
Codice catalogo: (42441.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42441.18
Codice articolo locale: ALFA42441.18
Descrizione: Standard di piombo, 5000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Codice catalogo: (14208.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14208.18
Codice articolo locale: ALFA14208.18
Descrizione: Standard di piombo, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 32
no targeter for Bottom