  • Parametri
    • Articoli in magazzino (8)
  • Fornitore
  • Refine by Suppliers
    Sort by:
  • Cerca all'interno dei risultati ottenuti
Standard di bario
SearchPresentationType-VERTICAL
SearchResultCount:"28"
Seleziona per:
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.70304.0100
Codice articolo locale: MERC1.70304.0100
Descrizione:   Bario 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ba(NO₃)₂) Certipur® Standard monoelemento per ICP
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  Merck
Descrizione:   Bario 1.000 mg/l in acido nitrico 0,5 M (da Ba(NO₃)₂) Certipur® standard per AAS
Fornitore:  Merck
Codice articolo fornitore: 1.09968.0001
Codice articolo locale: MERC1.09968.0001
Descrizione:   BaCl₂ in 7% HCl
UOM:  1 * 1 Ampoll
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2-5%
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Bario 1.000 mg/l in acido nitrico diluito (da Ba(NO₃)₂) ARISTAR® Standard monoelemento per ICP-MS
Fornitore:  VWR Chemicals
Descrizione:   Bario 1.000 mg/l in acido nitrico diluito AVS TITRINORM® standard per AAS
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC455072Q
Descrizione:   Ba(NO₃)₂ in HNO₃ 2-5%
UOM:  1 * 100 ml
Fornitore:  VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84954.180
Descrizione:   Barium 1000 mg/l in water Standard monoelemento per cromatografia ionica
UOM:  1 * 100 ml
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Alcoli soggetti a vigilanza fiscale, come previsto da art. 5 del D.M. 01/08/1986 e art. 22 del D.M. 27/03/2001, n. 153. La merce potrà essere consegnata solo dietro presentazione della Autorizzazione rilasciata dalla Agenzia delle Dogane, relativa all'utilizzo e stoccaggio di tali alcoli presso l'impianto da loro autorizzato. In mancanza di tali documenti, la fornitura verrà bloccata. Si prega inviare la documentazione necessaria alla nostra casella ordini.it@vwr.com Nel caso in cui invece la Vs. licenza sia già registrata nel nostro sistema, la fornitura procederà regolarmente e nelle tempistiche consuete e previste per il trasporto ADR.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Questo prodotto non è più disponibile. Alternative potrebbero essere disponibili per la ricerca con il numero di catalogo VWR sopra elencati. Se avete bisogno di ulteriore assistenza, si prega di chiamare il Servizio Clienti di VWR
1 - 8  di 28
  1  2  3  4  Prossimo