Stampa…
Hai cercato: Standard di arsenico
35  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"35"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HCl, Applicazione: AAS standards, Standard per ICP
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (75016-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 75016-100ML
Codice articolo locale: SUPL75016-100ML
Descrizione: Standard di arsenico, 1 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: As in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di arsenico, 10000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Arsenico, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Codice catalogo: (5718.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR5718.0100
Descrizione: Standard di arsenico, 10000 mg/L, J.T.Baker® BAKER INSTRA-ANALYZED®, J.T. Baker®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, VWR®, Arsenico, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.70303.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70303.0100
Codice articolo locale: MERC1.70303.0100
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: As in HNO₃ 2-5%
Codice catalogo: (SUPL01969-100ML-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 01969-100ML-F
Codice articolo locale: SUPL01969-100ML-F
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.09939.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09939.0001
Codice articolo locale: MERC1.09939.0001
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, Matrice: 2% KOH, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di arsenico, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di arsenico, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
Codice catalogo: (HACH1457142)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 1457142
Codice articolo locale: HACH1457142
Descrizione: Standard solution for accuracy checks in arsenic determinations.
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 35
no targeter for Bottom