Stampa…
Hai cercato: Standard di antimonio
26  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"26"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2 M HCl, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (1.70302.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70302.0100
Codice articolo locale: MERC1.70302.0100
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Antimonio, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Sb in HNO₃ 2% tr. acido tartarico.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, VWR® AVS TITRINORM, Antimonio, Matrice: 5% HNO₃/tr HF, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (6968.0100)
Fornitore: Avantor
Codice articolo locale: BAKR6968.0100
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, J.T.Baker®, J.T. Baker®, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (42433.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42433.18
Codice articolo locale: ALFA42433.18
Descrizione: Standard di antimonio, 5000 µg/g, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
MSDS
Codice catalogo: (47147.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 47147.AE
Codice articolo locale: ALFA47147.AE
Descrizione: Standard di antimonio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 30% HCl, Applicazione: Standard per ICP, Standard per ICP-MS
UOM: 1 * 100 mL
Certificati
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 30% HCl, Applicazione: Standard per ICP, Standard per ICP-MS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di antimonio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HNO₃/tr tartaric acid, Applicazione: Standard per ICP
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: H₂O/tr HNO₃/tr tartaric acid, Applicazione: Standard per ICP
Codice catalogo: (14207.18)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 14207.18
Codice articolo locale: ALFA14207.18
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
UOM: 1 * 50 g
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di antimonio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 30% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Codice catalogo: (PERCN9303750)
Fornitore: PerkinElmer
Codice articolo fornitore: N9303750
Codice articolo locale: PERCN9303750
Descrizione: Single element standard is supplied with a comprehensive Certificate of Analysis that documents the quality and reliability.
UOM: 1 * 125 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 26
no targeter for Bottom