Stampa…
Hai cercato: Standard di ammonio
22  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"22"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: NH₄Cl in H₂O
Codice catalogo: (09685-250ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 09685-250ML
Codice articolo locale: SUPL09685-250ML
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonium chloride solution, 1000 mg/kg N, Supelco®, Applicazione: Calibrazione ISE, Chromatography standards, Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 250 mL
Codice catalogo: (89503-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 89503-100ML
Codice articolo locale: SUPL89503-100ML
Descrizione: Standard di ammonio, Standard ammonio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.19812.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19812.0500
Codice articolo locale: MERC1.19812.0500
Descrizione: Standard di ammonio, Ammoniaca, 1000 (mg/l), Certipur®, Supelco®, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (631825-1EA)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 631825-1EA
Codice articolo locale: SUPL631825-1EA
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonium-¹⁵N nitrate-¹⁵N solution, NMR reference standard, 66.67 mg/ml, Supelco®, Matrice: D₂O (99.9 atom % D)
UOM: 1 * 1 Cad.
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di ammonio, Standard ammonio (in N) , 1000 mg/L, VWR®, Indice: NH₄Cl in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonio soluzione standard, 1000 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di ammonio, Standard ammonio, 1000 mg/L, VWR®, Indice: NH₄Cl in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Codice catalogo: (88084.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC88084.180
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonio soluzione standard, 250 mg/L, VWR®, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (35560.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 35560.AE
Codice articolo locale: ALFA35560.AE
Descrizione: Standard from (NH₄)₂SO₄ in H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3001-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3001-100ML
Codice articolo locale: HONCE3001-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonio-Nitrogen standard solution, 1.000 mg/l NH4 (as N) in acqua Standard monoelemento per cromatografia ionica, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Fornitore: ACSD
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Codice catalogo: (662-0383)
Fornitore: WTW
Codice articolo fornitore: 120240
Codice articolo locale: WTWA120240
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonium standard solution, 10000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 1 L
Codice catalogo: (REGEICCS01)
Fornitore: REAGECON
Codice articolo fornitore: ICCS01
Codice articolo locale: REGEICCS01
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonium standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (REGEISENH5)
Fornitore: REAGECON
Codice articolo fornitore: ISENH5
Codice articolo locale: REGEISENH5
Descrizione: Standard di ammonio, Ammonio-Nitrogen standard solution, 1000 mg/L, Matrice: H₂O, Applicazione: Calibrazione ISE, Chromatography standards, Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 500 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 22
no targeter for Bottom