Stampa…
Hai cercato: Standard di allumnio
28  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"28"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.70301.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70301.0100
Codice articolo locale: MERC1.70301.0100
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.09967.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09967.0001
Codice articolo locale: MERC1.09967.0001
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, Titrisol®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (SUPL61935-100ML-F)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 61935-100ML-F
Codice articolo locale: SUPL61935-100ML-F
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, TraceCERT®, Supelco®, Matrice: 2% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.32225.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.32225.0100
Codice articolo locale: MERC1.32225.0100
Descrizione: Al(NO₃)₃ in H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70371.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70371.0100
Codice articolo locale: MERC1.70371.0100
Descrizione: Standard di allumnio, 10000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2-3% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, VWR® ARISTAR®, Aluminio, Matrice: 2-5% HNO₃, Applicazione: Standard per ICP-MS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Al(NO₃)₃.9H₂O in HNO₃ 2-5%
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, VWR®, Aluminio, Matrice: 2% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HCl, Applicazione: AAS standards
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di allumnio, 10000 mg/L, Specpure®, Matrice: 5% HCl, Applicazione: Standard per ICP, Standard per ICP-MS
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 µg/g, Specpure®, Aluminio, Matrice: Mineral oil, Applicazione: Standard a base di olio
Codice catalogo: (ACRO195805000)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 195805000
Codice articolo locale: ACRO195805000
Descrizione: Standard di allumnio, 1000 mg/L, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: Hach
Descrizione: Standard solution for accuracy checks in aluminium determinations.
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Descrizione: Certified Reference Materials (CRMs)
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 28
no targeter for Bottom