Stampa…
Hai cercato: Standard di silicati
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: SiO₂ in H₂O
Codice catalogo: (84992.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84992.180
Descrizione: Standard silicato, 1000 mg/l, VWR®, Matrice: NaOH 1%, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (18895-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 18895-100ML
Codice articolo locale: SUPL18895-100ML
Descrizione: Silicate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (42225.AP)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42225.AP
Codice articolo locale: ALFA42225.AP
Descrizione: Silica standard solution, Specpure®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 500 mL
Codice catalogo: (PROOVHG-ISIO21K100)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: VHG-ISIO21K100
Codice articolo locale: PROOVHG-ISIO21K100
Descrizione: Silica standard, SiO₂, VHG, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom