Stampa…
Hai cercato: Standard di clorite
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Chlorite IC standard may be used in the determination of disinfection by-product, chlorite in water samples using ion chromatography technique (IC)
Codice catalogo: (84961.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84961.180
Descrizione: Clorito, soluzione standard (ClO₂), 1000 mg/L, VWR®, Indice: NaClO₂ in 0,1% NaOH, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3010-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3010-100ML
Codice articolo locale: HONCE3010-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (PROOVHG-ICLO2-500)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: VHG-ICLO2-500
Codice articolo locale: PROOVHG-ICLO2-500
Descrizione: This solution is intended for use as a certified reference material or calibration standard, for ion chromatography (IC) or techniques using other mod...
UOM: 1 * 500 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom