Stampa…
Hai cercato: Standard di ossalati
5  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"5"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (73139-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 73139-100ML
Codice articolo locale: SUPL73139-100ML
Descrizione: Oxalate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (84986.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84986.180
Descrizione: Ossalato, soluzione standard, 1000 mg/l, VWR®, Indice: H₂C₂O₄ in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (42568.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42568.AE
Codice articolo locale: ALFA42568.AE
Descrizione: Ossalato, soluzione standard, Specpure®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3037-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3037-100ML
Codice articolo locale: HONCE3037-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Ossalato, soluzione standard, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 5 of 5
no targeter for Bottom