Stampa…
Hai cercato: Standard di iodio
7  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"7"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (41271-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41271-100ML
Codice articolo locale: SUPL41271-100ML
Descrizione: Iodide in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Ioduro, soluzione standard, 1000 mg/l, VWR®, Indice: KI in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Codice catalogo: (42567.AE)
Fornitore: Thermo Scientific
Codice articolo fornitore: 42567.AE
Codice articolo locale: ALFA42567.AE
Descrizione: Ioduro, soluzione standard, Specpure®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (HONCE3022-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3022-100ML
Codice articolo locale: HONCE3022-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Ioduro, soluzione standard, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Descrizione: Ioduro, soluzione standard, 10000 mg/l, VHG, Indice: NaI in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Codice catalogo: (662-0844)
Fornitore: Thermo Orion
Codice articolo fornitore: 945306
Codice articolo locale: ORIO945306
Descrizione: Ioduro, soluzione standard, Orion™, 0,1M, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 475 mL
MSDS
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 7 of 7
no targeter for Bottom