Stampa…
Hai cercato: Standard di nitrati
12  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"12"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: NaNO₃ in H₂O
Codice catalogo: (53638-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 53638-100ML
Codice articolo locale: SUPL53638-100ML
Descrizione: N as nitrate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.19811.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19811.0500
Codice articolo locale: MERC1.19811.0500
Descrizione: Nitrato, soluzione standard, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Nitrato, soluzione standard, 1000 mg/l, VWR®, Indice: NH₄NO₃ in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Standard nitrato (in N), 1000 mg/l, VWR®, Indice: KNO₃ in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Codice catalogo: (88088.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC88088.180
Descrizione: Nitrato, soluzione standard, 1000 mg/l, VWR®, Indice: KNO₃ in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Nitrato, soluzione standard, Specpure®, 1000 mg/l
Fornitore: ACSD
Descrizione: Nitrato, soluzione standard, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Fornitore: ACSD
Descrizione: Nitrato-Nitrogen, soluzione standard, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Fornitore: Thermo Orion
Descrizione: Nitrato, soluzione standard, Orion™, 1000 mg/l
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Descrizione: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 12 of 12
no targeter for Bottom