Stampa…
Hai cercato: Standard di fosfati
13  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"13"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.19898.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19898.0500
Codice articolo locale: MERC1.19898.0500
Descrizione: Soluzione standard di fosfato, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.09870.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09870.0001
Codice articolo locale: MERC1.09870.0001
Descrizione: Phosphate standard, Titrisol® , Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: PO₄ in H₂O.
Fornitore: Merck
Descrizione: Soluzione standard di fosforo (totale), 4,00 mg/L PO₄-P, Supelco®, Matrice: H₂O, Per kit analitici: 1.14848; 1.14543; 1.14729;1.00798
Codice catalogo: (95924-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 95924-100ML
Codice articolo locale: SUPL95924-100ML
Descrizione: P as phosphate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Fosfato (as P), soluzione standard 1,000 mg/l, 1000 mg/l, VWR®, Indice: KH₂PO₄ in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Fosfato, soluzione standard, 1000 mg/l, VWR®, Indice: NH₄H₂PO₄ in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Codice catalogo: (88089.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC88089.180
Descrizione: Fosfato, soluzione standard, 500 mg/l, VWR®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard farmaceutici
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: Fosfato, soluzione standard, Specpure®, 1000 mg/l
Codice catalogo: (HONCE3039-100ML)
Fornitore: Honeywell Chemicals
Codice articolo fornitore: E3039-100ML
Codice articolo locale: HONCE3039-100ML
Descrizione: Certified Reference Material (CRM)
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Fosfato, soluzione standard, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Fornitore: ACSD
Descrizione: Fosfato, soluzione standard, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Codice catalogo: (PROOVHG-IPO4-500)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: VHG-IPO4-500
Codice articolo locale: PROOVHG-IPO4-500
Descrizione: This solution is intended for use as a certified reference material (CRM) and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques using o...
UOM: 1 * 500 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 13 of 13
no targeter for Bottom