Stampa…
Hai cercato: Standard di fluoruri
15  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"15"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.19814.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19814.0500
Codice articolo locale: MERC1.19814.0500
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: NaF in H₂O
Codice catalogo: (1.09869.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09869.0001
Codice articolo locale: MERC1.09869.0001
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, Titrisol®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (47072-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 47072-100ML
Codice articolo locale: SUPL47072-100ML
Descrizione: Sodium fluoride solution, 0.1 M
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: VWR Chemicals
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, 1000 mg/l, VWR®, Indice: NaF in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
Fornitore: USP
Descrizione: USP Reference Standards are specified for use in conducting official USP–NF tests and assays. USP also provides Reference Standards specified in the F...
Fornitore: Thermo Scientific
Descrizione: NaF in H₂O; MDL No.: MFCD00144315
Fornitore: Hach
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, 1,00 µg/ml, Matrice: H₂O, Applicazione: Fluoruri, Calibrazione ISE, Standard ambientale
Fornitore: Hach
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, 0,2 mg/l, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard ambientale, Calibrazione ISE
Codice catalogo: (HACH2797149)
Fornitore: Hach
Codice articolo fornitore: 2797149
Codice articolo locale: HACH2797149
Descrizione: For accuracy checks in fluoride determinations.
UOM: 1 * 500 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, 1000 mg/l, Matrice: H₂O
Fornitore: Thermo Orion
Descrizione: Fluoride standards are pre-made with total ionic strength adjustor buffer (TISAB) and requiring the TISAB be added only to your samples.
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Descrizione: This standard solution is intended for use as a certified reference material and calibration standard, for ion chromatography (IC) and techniques usin...
Codice catalogo: (LOVI205630)
Fornitore: Lovibond
Codice articolo fornitore: 205630
Codice articolo locale: LOVI205630
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, Lovibond®, 1 mg/l, Matrice: H₂O
UOM: 1 * 30 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 15 of 15
no targeter for Bottom