Stampa…
Hai cercato: Standard di bromati
4  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"4"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (78476-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 78476-100ML
Codice articolo locale: SUPL78476-100ML
Descrizione: Bromate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (84956.180)
Fornitore: VWR Chemicals
Codice articolo locale: VWRC84956.180
Descrizione: Bromato, soluzione standard, 1000 mg/l, VWR®, Indice: KBrO₃ in H₂O, Applicazione: Standard di cromatografia ionica
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: ACSD
Descrizione: Bromato, soluzione standard, 1000 mg/l
Codice catalogo: (PROOVHG-IBRO3-500)
Fornitore: LGC Standards PROMOCHEM
Codice articolo fornitore: VHG-IBRO3-500
Codice articolo locale: PROOVHG-IBRO3-500
Descrizione: These standard solutions are intended for use as a calibration or reference standard for ion chromatography (IC) or techniques using other modes of aq...
UOM: 1 * 500 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 4 of 4
no targeter for Bottom