Stampa…
Hai cercato: Standard anionici
230  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"230"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (1.19899.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19899.0500
Codice articolo locale: MERC1.19899.0500
Descrizione: Nitrito, soluzione standard, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: NaNO₃ in H₂O
Fornitore: Merck
Descrizione: All ion chromatography standards are traceable to NIST standard reference materials.
Codice catalogo: (79735-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 79735-100ML
Codice articolo locale: SUPL79735-100ML
Descrizione: Sulphate in water, TraceCERT®, 10000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (07391-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 07391-100ML
Codice articolo locale: SUPL07391-100ML
Descrizione: Glycolate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (69734-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 69734-100ML
Codice articolo locale: SUPL69734-100ML
Descrizione: Multi Anion standard 1, TraceCERT®
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (73139-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 73139-100ML
Codice articolo locale: SUPL73139-100ML
Descrizione: Oxalate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (41271-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 41271-100ML
Codice articolo locale: SUPL41271-100ML
Descrizione: Iodide in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (72586-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 72586-100ML
Codice articolo locale: SUPL72586-100ML
Descrizione: Sodium nitrite in water, 0,1 M NO2-
UOM: 1 * 100 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Na₂SO₄ in H₂O
Codice catalogo: (1.09872.0001)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.09872.0001
Codice articolo locale: MERC1.09872.0001
Descrizione: Titrisol® standards are traceable to standard reference material from NIST.
UOM: 1 * 1 Ampoll
MSDS
Codice catalogo: (1.19814.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19814.0500
Codice articolo locale: MERC1.19814.0500
Descrizione: Fluoruro, soluzione standard, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.19811.0500)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.19811.0500
Codice articolo locale: MERC1.19811.0500
Descrizione: Nitrato, soluzione standard, Certipur®, 1000 mg/L
UOM: 1 * 500 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: NaCl in H₂O
Codice catalogo: (78476-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 78476-100ML
Codice articolo locale: SUPL78476-100ML
Descrizione: Bromate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (95924-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 95924-100ML
Codice articolo locale: SUPL95924-100ML
Descrizione: P as phosphate in water, TraceCERT®, 1000 mg/l
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 230
no targeter for Bottom