Stampa…
Hai cercato: Standard cationici
1 761  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"1761"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di calcio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di ferro, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di mercurio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 2 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.70368.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70368.0100
Codice articolo locale: MERC1.70368.0100
Descrizione: Standard di ittrio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (1.70325.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70325.0100
Codice articolo locale: MERC1.70325.0100
Descrizione: Standard di iridio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 7% HCl, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Codice catalogo: (92091-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 92091-100ML
Codice articolo locale: SUPL92091-100ML
Descrizione: Periodic table mix 1 for ICP used as a standard for the quantitative determination of mineral composition in Tenualosa ilisha using inductively...
UOM: 1 * 100 mL
Codice catalogo: (1.70353.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70353.0100
Codice articolo locale: MERC1.70353.0100
Descrizione: Standard di sodio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: Nitric acid dil., Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di zinco, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di litio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di nickel, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (1.70340.0100)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 1.70340.0100
Codice articolo locale: MERC1.70340.0100
Descrizione: Standard di fosforo, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: Standard per ICP
UOM: 1 * 100 mL
MSDS
Fornitore: Merck
Descrizione: NH₄Cl in H₂O
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di titanio, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: H₂O, Applicazione: AAS standards
Codice catalogo: (SQC074-30G)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: SQC074-30G
Codice articolo locale: SUPLSQC074-30G
Descrizione: ICP and AAS suitable.
UOM: 1 * 30 g
Fornitore: Merck
Descrizione: Standard di rame, 1000 mg/L, Certipur®, Supelco®, Matrice: 0,5 M HNO₃, Applicazione: AAS standards
MSDS Promo
Codice catalogo: (43843-100ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 43843-100ML
Codice articolo locale: SUPL43843-100ML
Descrizione: This standard solution is intended for use as a certified reference material for ICP/AAS.
UOM: 1 * 100 mL
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 1 761
no targeter for Bottom