Stampa…
Hai cercato: Standard per l'industria peltrolchimica
169  risultati sono stati trovati
SearchResultCount:"169"
Sort Results
Visualizzazione a lista Nuova Visualizzazione
La tua valutazione
Codice catalogo: (48244.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 48244
Codice articolo locale: SUPL48244
Descrizione: An ideal mix for checking column installation when you use a capillary column. This product is also used to determine theoretical plates.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (47490-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 47490-U
Codice articolo locale: SUPL47490-U
Descrizione: Petroleum Refinery Pyrolized Gas (PY GAS), Supelco®
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (04070-5ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 04070-5ML
Codice articolo locale: SUPL04070-5ML
Descrizione: Alkane standard solution C8-C20, contains C8-C20, Supelco®, ~40 mg/L each
UOM: 1 * 5 mL
Codice catalogo: (48889.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 48889
Codice articolo locale: SUPL48889
Descrizione: ASTM(R) D2887/D5307 Column Resolution Test Mix, Supelco®, 1 % (w/v) each component in octane
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (44575-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 44575-U
Codice articolo locale: SUPL44575-U
Descrizione: 34 individual ampoules of neat analytes plus 6 ampoules of solutions.
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (94234-2ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 94234-2ML
Codice articolo locale: SUPL94234-2ML
Descrizione: Alkane Standard Mixture for performance tests of GC-systems, C10; C20 - C40 (all even), Supelco®, 50 mg/l each
UOM: 1 * 2 mL
Codice catalogo: (UST113-1.5ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: UST113-1.5ML
Codice articolo locale: SUPLUST113-1.5ML
Descrizione: NWTPH-HCID surrogate standard, Supelco®, 5000 µg/ml in methylene chloride
UOM: 1 * 1,5 mL
Codice catalogo: (UST104-1.5ML)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: UST104-1.5ML
Codice articolo locale: SUPLUST104-1.5ML
Descrizione: WIP VOA standard, Supelco®
UOM: 1 * 1,5 mL
Fornitore: Merck
Descrizione: Quantitative animal and vegetable reference mixes which conform to the requirements of the American Oil Chemists′ Society (AOCS) method Ce 1-62.
Codice catalogo: (47489.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 47489
Codice articolo locale: SUPL47489
Descrizione: Petroleum Refinery Reformate, Supelco®
UOM: 1 * 1 mL
Codice catalogo: (40147-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 40147-U
Codice articolo locale: SUPL40147-U
Descrizione: C8-C40 Alkanes Calibration Standard, Supelco®, in dichloromethane (varied)
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (47576-U)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 47576-U
Codice articolo locale: SUPL47576-U
Descrizione: GRO Mix, Supelco®, 2000 mug/mL each component in methanol
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (48884.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 48884
Codice articolo locale: SUPL48884
Descrizione: ASTM(R) D3710 Qualitative Calibration Mix, Supelco®
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (48182.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 48182
Codice articolo locale: SUPL48182
Descrizione: ASTM(R) D5307 Crude oil qualitative standard, Supelco®
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (4S8026)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 4S8026
Codice articolo locale: SUPL4S8026
Descrizione: SS UST BTEX Mix, Supelco®, 200 mug/mL each component in methanol
UOM: 1 * 1 pezzi
Codice catalogo: (502235.)
Fornitore: Merck
Codice articolo fornitore: 502235
Codice articolo locale: SUPL502235
Descrizione: ASTM(R) 5442 (C12-C60) Quantitative Linearity Standard, Supelco®, 0.01 % (w/w) each component in cyclohexane
UOM: 1 * 1 pezzi
Prezzo a richiesta
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
La disponibilità per questo articolo è limitata, ma potrebbe essere disponibile in un magazzino vicino a voi. Si prega di assicurarsi che si è effettuato l'accesso al sito, in modo che ledisponibilità possano essere visualizzati. Se il call è ancora visualizzato e hai bisogno di assistenza, si prega di telefonare a 1-800-932 - 5000.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Puoi ordinare questo prodotto. Se necessario, ti contatteremo per richiedere licenza, autorizzazione o dichiarazione d'uso per procedere con la fornitura.
Questo prodotto è stato bloccato dalla vostra organizzazione. Si prega di contattare il vostro responsabile acquisti per ulteriori informazioni.
Il prodotto originale non è più disponibile. L'articolo suggerito è disponibile
Il prodotto marcato con questo simbolo non è più disponibile o vendibile fino ad esaurimento scorte. Alternative possono essere disponibili utilizzando il numero di catalogo VWR. Per maggiori informazioni può contattare il nostro customer service al 023320311 o inviando una email all'indirizzo ebusiness.it@vwr.com
1 - 16 of 169
no targeter for Bottom