2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Attenzione
|
ACRO446770050EA
238
EUR
ACRO446770050
ACRO446770010
2,3-Difluoroisonicotinic acid 97%
2,3-Difluoroisonicotinic acid
Formula:
C₆H₃F₂NO₂ Peso molecolare: 159,09 g/mol Punto di fusione: 165…167 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD09031174 CAS Number: 851386-31-7 |
Appearance | White to off-white Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
NMR (1H-NMR) | Consistent with structure |
Titration with NaOH | ≥96.0 to ≤104.0 % |