Stampa…
Sodio cloruro 99.5% per HPLC
Fornitore: Thermo Scientific
ACRO446212500EA 99.2 EUR
ACRO446212500
Sodio cloruro 99.5% per HPLC
Sodio cloruro
Formula: NaCl
Peso molecolare: 58,44 g/mol
Punto di ebollizione: 1461 °C (760 mmHg)
Punto di fusione: 801 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00003477
CAS Number: 7647-14-5
Visualizza i codici
Appearance White Crystalline powder
Titration Argentometric ≥99.4 %
UV (10 % in water)
UV at 220 nm A: ≤0.05
UV at 230 nm A: ≤0.03
UV at 240 nm A: ≤0.02
UV at 260 nm A: ≤0.01
UV at 500 nm A: ≤0.01
pH 5.0 to 9.0