Diclofenac sodium salt 98%
Fornitore: Thermo Scientific
|
Pericolo
|
ACRO445250100EA
89.4
EUR
ACRO445250100
Diclofenac sodium salt 98%
Diclofenac sodium salt
Formula:
C₁₄H₁₀Cl₂NNaO₂ Peso molecolare: 318,1 g/mol Punto di fusione: 283…285 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00082251 CAS Number: 15307-79-6 UN: 2811 ADR: 6.1,III |
Appearance | White to off-white Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Loss on drying | ≤0.5 % |
HPLC | ≥97.5 % |
pH | 6.5 to 7.5 |