Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Fornitore: Acros Organics
Attenzione
ACRO445020010 ACRO445020050
3-(Ethoxycarbonyl)phenylboronic acid pinacol ester ≥97%
Formula: C₁₅H₂₁BO₄
Peso molecolare: 276,136 g/mol
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03093896
CAS Number: 269410-00-6
EINECS: 000-000-0
Order Now
Appearance White to light yellow Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 38°C to 43°C
GC ≥96.0 %
NMR (1H-NMR) Consistent with structure
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità