Keep my session open?
Ending In 
The session is expired
La tua sessione è scaduta. Per favore rifare il login
Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!

6-Chloronicotinoyl chloride ≥97%

Fornitore: Acros Organics
Pericolo

ACRO442250250
6-Chloronicotinoyl chloride ≥97%


Formula: C₆H₃Cl₂NO
Peso molecolare: 176,00
Punto di ebollizione: 128…130 °C (23 Torr)
Punto di fusione: 48…50 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00051775
CAS Number: 58757-38-3
EINECS: 000-000-0
UN: 3261
ADR: 8,II
Order Now
Risultati del test di specificazione
Appearance White to off-white Solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 47°C to 51°C
GC ≥96.0 %

 

Ordine

Informazioni correlate

Enter Details

Select the article for which you are looking for Certificate

Indicate the Lot Number. This field is mandatory.

Enter Certificate Details

Enter the Lot number:

Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:

o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".

Prodotto originariamente selezionato:

Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità