Stampa…
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 98%
Fornitore: Thermo Scientific
Attenzione
ACRO440220050EA 109 EUR
ACRO440220050
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile 98%
2-Methoxy-4-nitrobenzonitrile
Formula: C₈H₆N₂O₃
Peso molecolare: 178,15 g/mol
Punto di fusione: 179…181 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD02093781
CAS Number: 101084-96-2
ADR: 6.1,III
Visualizza i codici
Appearance White to brown Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 178 to 182 °C
HPLC ≥97.5 %