Invia online le tue richieste di offerta in maniera rapida e conveniente!
Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98%
Fornitore: Acros Organics
Pericolo
ACRO438640250 ACRO438640050
Chlorotrispyrrolidinophosphonium hexafluorophosphate ≥98%
Formula: C₁₂H₂₄ClF₆N₃P₂
Peso molecolare: 421,73
Punto di fusione: 145…148 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00210035
CAS Number: 133894-48-1
EINECS: 000-000-0
UN: 1759
ADR: 8,II
Order Now
Appearance White to yellow Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 144°C to 149°C
HPLC ≥97.5 %
Elemental Analysis 33.33 to 35.03 % C
Elemental Analysis 9.71 to 10.21 % N
Ordine
Informazioni correlate
Enter Details
Select the article for which you are looking for Certificate
Indicate the Lot Number. This field is mandatory.
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Seleziona tra i certificati dei lotti più recenti:
o
Confronta le alternative
Abbiamo individuato delle alternative che potrebbero farti risparmiare  per articolo.  Per confrontare gli articoli, puoi selezionare fino a 3 alternative proposte e cliccare "Confronta". Per aggiungerli al carrello inserisci una quantità e clicca "Aggiungi al carrello".
Prodotto originariamente selezionato:
Descrizione Codice catalogo Disponibilità Unità Il tuo prezzo Prezzo per Quantità