N-Benzylideneaniline 99%
|
Attenzione
|
ACRO437780050EA
47.2
EUR
ACRO437780050
ACRO437780250
N-Benzylideneaniline 99%
N-Benzylideneaniline
Formula:
C₁₃H₁₁N Peso molecolare: 181,24 g/mol Punto di ebollizione: 300 °C Punto di fusione: 52…54 °C Flash Pt: >110 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003027 CAS Number: 538-51-2 |
Appearance | Light yellow Crystalline powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Melting point | 51 to 55 °C |
GC | ≥98.5 % |