Stampa…
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
Fornitore: Thermo Scientific
Pericolo
ACRO437490010EA 156 EUR
ACRO437490010 ACRO437490050
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine 95%
(S)-(+)-3-Amino-1-boc-piperidine
Formula: C₁₀H₂₀N₂O₂
Peso molecolare: 200,28 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD03094718
CAS Number: 625471-18-3
UN: 2735
ADR: 8,III
Visualizza i codici
Appearance Colorless to yellow Gum or semi-solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥94.0 %
Specific optical rotation +26.5° to +30.5° (20°C, 589 nm) (c=1 in DMF)